Läs mer
Ansell BioClean™ Nerva BNAL extra långa renrumshandskar i nitril
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Extra lång 16 tum för att ge armbågsskydd
- Ambidexter
- Icke-steril
- Texturerad, puderfri, latexfri
- ESD-egenskaper
- Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden
- Manschett med pärlor
- Partikelfri förpackning som är lätt att riva
- Dubbel-donnable
- Idealisk för kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, labb och &forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 6,3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Visa mer |