Läs mer
Ansell BioClean™ Nerva BNAL extra långa renrumshandskar i nitril
BIOPHARMA
Produktkod. p-3748661
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 13137196
Brand: Ansell BNALS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitril 16 tums armbågshandskar är resistenta mot en rad kemikalier och minskar risken för korskontaminering.
  • Extra lång 16 tum för att ge armbågsskydd
  • Ambidexter
  • Icke-steril
  • Texturerad, puderfri, latexfri
  • ESD-egenskaper
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden
  • Manschett med pärlor
  • Partikelfri förpackning som är lätt att riva
  • Dubbel-donnable
  • Idealisk för kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, labb och &forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BNAL-S
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm