Läs mer
Ansell BioClean™ Advance sterila latex renrumshandskar
Produktkod. 15248098
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15248098 7.5 -
15218098 6 200 par
12705795 6.5 200 par
15238098 7 200 par
12735795 8 200 par
15268098 8.5 200 par
12755795 9 200 par
15288098 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15248098 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BASL7.5
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Pulverfria, handspecifika latexhandskar är anatomiskt formade och designade för att kunna tas på sig dubbelt. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
  • 30 cm (12 tum) mellanarmslängd för extra skydd
  • Pulverfri latex erbjuder komfort och flexibilitet
  • Designad för att kunna tas med dubbelt
  • Anatomisk, handspecifik form för maximal komfort
  • Strukturerad yta för bättre grepp
  • Pärlmanschett för stabilitet på armen
  • Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
  • Gammabestrålad steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 7,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum ISO Klass 4
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BASL75
Serie BioClean™ Förväg BASL
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm