Läs mer
Ansell BioClean™ Advance sterila latex renrumshandskar
Produktkod. 15268098
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15268098
Brand: Ansell BASL8.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulverfria, handspecifika latexhandskar är anatomiskt formade och designade för att kunna tas på sig dubbelt. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
  • 30 cm (12 tum) mellanarmslängd för extra skydd
  • Pulverfri latex erbjuder komfort och flexibilitet
  • Designad för att kunna tas med dubbelt
  • Anatomisk, handspecifik form för maximal komfort
  • Strukturerad yta för bättre grepp
  • Pärlmanschett för stabilitet på armen
  • Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
  • Gammabestrålad steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Naturlig
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 7,8 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Specifik
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 6,6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BASL85
Serie BioClean™ Förväg BASL
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm