Läs mer
Ansell BioClean™ Advance sterila latex renrumshandskar
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
Pulverfria, handspecifika latexhandskar är anatomiskt formade och designade för att kunna tas på sig dubbelt. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
- 30 cm (12 tum) mellanarmslängd för extra skydd
- Pulverfri latex erbjuder komfort och flexibilitet
- Designad för att kunna tas med dubbelt
- Anatomisk, handspecifik form för maximal komfort
- Strukturerad yta för bättre grepp
- Pärlmanschett för stabilitet på armen
- Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
- Gammabestrålad steril
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Hand | Specifik |
| Material | Latex |
| Palmtjocklek (engelska) | 6,6 mil |
| Visa mer |