Läs mer
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandskar
Beskrivning
- 12 tum längd
- Ambidexter
- AQL 1.5
- Fingertexturerad, puderfri
- Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
- ESD-egenskaper
- Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet
- Lämplig för produktion och tillverkning, Kontrollerade och kritiska miljöer, Lab och R &D
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Kontakt med livsmedel, kategori III |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |