Läs mer
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandskar
Produktkod. 15258168
Storlek:
X-Small
Liten
Medium
Large
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15258168
Brand: Ansell BIOTACM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Latexfria, puderfria renrumshandskar är flexibla och resistenta mot en lång rad kemikalier.
  • 12 tum längd
  • Ambidexter
  • AQL 1.5
  • Fingertexturerad, puderfri
  • Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
  • ESD-egenskaper
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet
  • Lämplig för produktion och tillverkning, Kontrollerade och kritiska miljöer, Lab och R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Färg White
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 6.7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 4.3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek Medium
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 6.7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modell BIOTAC-M
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt