Läs mer
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandskar
Produktkod. 15278168
Storlek:
X-Small
Liten
Medium
Large
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15278168
Brand: Ansell BIOTACXL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Latexfria, puderfria renrumshandskar är flexibla och resistenta mot en lång rad kemikalier.
  • 12 tum längd
  • Ambidexter
  • AQL 1.5
  • Fingertexturerad, puderfri
  • Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
  • ESD-egenskaper
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet
  • Lämplig för produktion och tillverkning, Kontrollerade och kritiska miljöer, Lab och R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Kontakt med livsmedel, kategori III
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Färg Vitt
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 6,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 4,3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BIOTAC-XL
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm