Läs mer
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandskar
Produktkod. 15288168
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15288168 2X-large Paket med 1000
15238168 X-Small Paket med 1000
15248168 Liten Paket med 1000
15258168 Intermediär Paket med 1000
15268168 Betydande Paket med 1000
15278168 X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15288168 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BIOTACXXL
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-10-2026
Latexfria, puderfria renrumshandskar är flexibla och resistenta mot en lång rad kemikalier.
  • 12 tum längd
  • Ambidexter
  • AQL 1.5
  • Fingertexturerad, puderfri
  • Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
  • ESD-egenskaper
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet
  • Lämplig för produktion och tillverkning, Kontrollerade och kritiska miljöer, Lab och R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Kontakt med livsmedel, kategori III
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Färg Vitt
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 2X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BIOTAC-XXL
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm