Läs mer
Ansell™ BioClean™ Clearview™ Autoklaverbara glasögon
BIOPHARMA
Produktkod. 15208108
Change view
Linsbeläggning:
Reptålig
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
15208108 Reptålig Paket med 12
1 options
Produktkod. 15208108 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BCAG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00 SEK
    5517.02 SEK / Paket med 12
    Save 502.98 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad i supermjukt termoplastiskt gummi för att ge oöverträffad komfort, BioClean Clearview™ Autoklaverbara renrumsglasögon har övre ventiler, indirekta nedre ventiler och har en härdad anti-repor lins av polykarbonat. Tillhandahålls icke-steril. Skall autoklaveras vid 121 °C/250 F °i 30 minuter
  • Icke-steril och förseglad i en PE-påse för att bibehålla renhet
  • Övre& Indirekta ventilationshål
  • EN 166:2001 Optisk klass 1
  • Härdad anti-scratch polykarbonatlins
  • Testad till över 40 autoklavcykler
  • Supermjuk termoplast ger oöverträffad komfort
  • Bearbetas och packas i vår NEBB Certified ISO Klass 4 (Klass 10) Renrum
  • Ersättningslins tillgänglig (BCAG-SL 19-668-191)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001
Linsbeläggning Reptålig
Produkttyp Autoklaverbara glasögon
nr per ärende 12/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Ventilationsdetaljer Indirekt grundventilation
Material Polykarbonat