Läs mer
Ansell BioClean-D™ Långärmad engångsöverdrag
Produktkod. 12332289
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
12332289 Icke-steril Paket med 180
1 options
Produktkod. 12332289 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BDSCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3144.80 SEK
    1901.64 SEK / Paket med 180
    Save 1243.16 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra långa ärmöverdrag är tillverkade av antistatisk, låg ludd CleanTough™ material och är ISO Klass 4 kompatibel.
  • Skyddshylsor finns i sterila eller icke-sterila
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ tyg
  • Elastiska ärmar och ärmslut
  • ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
  • Universell storlek
  • Total längd: 500 mm
  • Tillämpningar inkluderar renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, 503B-anläggningar/kompoundering, tillverkning, industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Modell BDSC
För användning med (applikation) Renrum, kliniskt, medicinskt, laboratorium
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05, ASTM F739-12, ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Längd (engelska) 19,6 tum.
Längd (metrisk) 500 mm
Förpackning 6 påsar, 30 st/påse
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)