Läs mer
Ansell BioClean-D™ Sterila overaller med krage och tumslinga
Beskrivning
- Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
- Steriliserad av gammastrålning
- Anti-Static fastigheter
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
- Dragkedja fram med klaffskydd
- Elastisk rygg, muddar och anklar
- Finns i storlekar från S till 4XL
- ASTM D6978 05 Testad
- HELMKE TRUMMA Testad
- Lågpartikelformigt
- Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | CleanTough |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |