Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med krage och tumslinga
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 to 140 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 to 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Beskrivning
- Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
- Steriliserad av gammastrålning
- Anti-Static fastigheter
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
- Dragkedja fram med klaffskydd
- Elastisk rygg, muddar och anklar
- Finns i storlekar från S till 4XL
- ASTM D6978 05 Testad
- HELMKE TRUMMA Testad
- Lågpartikelformigt
- Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modell | S-BDCCT |
| Storlek (engelska) Bröst | 48-51 tum. |
| Storlek (metrisk) bröst | 124 till 132 cm |
| För användning med (applikation) | Renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, PPE, 503B-anläggningar, tillverkning, industri |
| Visa mer |