Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med krage och tumslinga
Produktkod. 15238288
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 to 140 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 to 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Produktkod. 15238288
Brand: Ansell™ SBDCCTXXXXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Steril engångsoverall med tumögla för säkert fäste.
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Sterilized by Gamma irradiation
  • Anti-Static properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Zip front with flap cover
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
  • ASTM D6978 05 Tested
  • HELMKE DRUM Tested
  • Low-particulate
  • Sterility Assurance Level 10-6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Coveralls
Storlek 4X-Large
Färg White
Sterilitet Sterile
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Storlek (engelska) Bröst 51-54 in.
Storlek (metrisk) bröst 132 to 140 cm
För användning med (applikation) Cleanroom, Pharma, Controlled Environments, PPE, 503B Facilities, Manufacturing, Industrial
Höjd (engelska) 6 ft.6 in. to 6 ft. 8 in.
Höjd (metrisk) 200 to 206 cm