Läs mer
Ansell BioClean-D™ Sterila overaller med krage och tumslinga
BIOPHARMA
Produktkod. 15298278
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Storlek (metrisk) bröst:
84 till 92 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15298278 Betydande 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15278278 Liten 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15288278 Intermediär 84 till 92 cm 164 till 170 cm -
12757186 X-large 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15218288 2X-large 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15228288 3X-large 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 15
15238288 4X-Large 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15298278 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDCCTL
Beräknad leverans: 09-12-2026
Steril engångsoverall med tumögla för säkert fäste.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Anti-Static fastigheter
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • Finns i storlekar från S till 4XL
  • ASTM D6978 05 Testad
  • HELMKE TRUMMA Testad
  • Lågpartikelformigt
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material CleanTough
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Huva typ Kragade
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Storlek (engelska) Bröst 33 till 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, PPE, 503B-anläggningar, tillverkning, industri
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)