Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med krage och tumslinga
BIOPHARMA
Produktkod. p-5237416
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 to 140 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 to 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Produktkod. 15278278
Brand: Ansell™ SBDCCTS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril engångsoverall med tumögla för säkert fäste.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Anti-Static fastigheter
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • Finns i storlekar från S till 4XL
  • ASTM D6978 05 Testad
  • HELMKE TRUMMA Testad
  • Lågpartikelformigt
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, PPE, 503B-anläggningar, tillverkning, industri
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm