Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med huva och integrerade stövlar
BIOPHARMA
Produktkod. 15663247
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 till 140 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Höjd (metrisk) unitSize
15663247 Betydande 100 till 108 cm 176 till 182 cm Paket med 20
15683247 Liten 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15673247 Intermediär 92 till 100 cm 170 till 176 cm Paket med 20
15693247 X-large 108 till 116 cm 182 till 188 cm Paket med 20
15603257 2X-large 116 till 124 cm 188 till 194 cm Paket med 20
15613257 3X-large 124 till 132 cm 194 till 200 cm Paket med 15
15623257 4X-stor 132 till 140 cm 200 till 206 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15663247 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer SBDFCL
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilt skydd från topp till tå in ISO Klass 4 renrumsmiljöer.
  • ISO Klass 4 kompatibel
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Antistatisk, luddsnål och hållbar CleanTough™ tyg
  • Dragkedja med främre omslag
  • Halksäkra sulor
  • Elastisk rygg, huva, muddar och anklar
  • ASTM D6978 05 TESTAD
  • HELMKE trumma testad med låg partikelform
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 −6
Uppfyllande
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Betydande
Färg Vitt
Manschettstil Elastisk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDFC
Storlek (engelska) Bröst 39-42 tum.
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
För användning med (applikation) Renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, personlig skyddsutrustning, apotekskompoundering, tillverkning, industri
Höjd (engelska) 5 fot 9 tum till 6 fot. 0 tum.
Höjd (metrisk) 176 till 182 cm