Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med huva och integrerade stövlar
BIOPHARMA
Produktkod. p-5237456
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 till 140 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Produktkod. 15683247
Brand: Ansell™ SBDFCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilt skydd från topp till tå in ISO Klass 4 renrumsmiljöer.
  • ISO Klass 4 kompatibel
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Antistatisk, luddsnål och hållbar CleanTough™ tyg
  • Dragkedja med främre omslag
  • Halksäkra sulor
  • Elastisk rygg, huva, muddar och anklar
  • ASTM D6978 05 TESTAD
  • HELMKE trumma testad med låg partikelform
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 −6
Uppfyllande
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Färg Vitt
Manschettstil Elastisk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDFC
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Renrum, läkemedel, kontrollerade miljöer, personlig skyddsutrustning, apotekskompoundering, tillverkning, industri
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm