Läs mer
Ansell BioClean-D™ Sterila overaller med huva och tumöglor
BIOPHARMA
Produktkod. 15278288
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
76 till 84 cm
Höjd (metrisk):
158 till 164 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15278288 X-large 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
12787196 X-Small 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15248288 Liten 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15258288 Intermediär 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15268288 Betydande 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15288288 2X-large 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15298288 3X-large 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 15
15208298 4X-stor 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15278288 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDCHTXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4945.50 SEK
    2338.63 SEK / Paket med 20
    Save 2606.87 SEK
    52% Av
I lager
Steril engångsoverall med huva har en tumögla för säkert grepp.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Anti-Static fastigheter
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Tumöglor på handleden
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • ASTM D6978 05 Testad
  • HELMKE Trumma Testad
  • Lågpartikelformigt
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
  • Finns i storlekar från S till 4XL
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Modell S-BDCHT
Storlek (metrisk) bröst 76 till 84 cm
Höjd (metrisk) 158 till 164 cm
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)