Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med huva och tumöglor
BIOPHARMA
Produktkod. 15288288
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 till 140 cm
76 till 84 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
158 till 164 cm
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Höjd (metrisk) unitSize
15288288 2X-large 116 till 124 cm 188 till 194 cm Paket med 20
12787196 X-Small 76 till 84 cm 158 till 164 cm Paket med 20
15248288 Liten 84 till 92 cm 164 till 170 cm Paket med 20
15258288 Intermediär 92 till 100 cm 170 till 176 cm Paket med 20
15268288 Betydande 100 till 108 cm 176 till 182 cm Paket med 20
15278288 X-large 108 till 116 cm 182 till 188 cm Paket med 20
15298288 3X-large 124 till 132 cm 194 till 200 cm Paket med 15
15208298 4X-stor 132 till 140 cm 200 till 206 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15288288 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer SBDCHT2XL
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril engångsoverall med huva har en tumögla för säkert grepp.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Anti-Static fastigheter
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Tumöglor på handleden
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • ASTM D6978 05 Testad
  • HELMKE Trumma Testad
  • Lågpartikelformigt
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
  • Finns i storlekar från S till 4XL
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek 2X-large
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Modell S-BDCHT
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
Höjd (metrisk) 188 till 194 cm