Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila overaller med huva och tumöglor
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
132 till 140 cm
76 till 84 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Höjd (metrisk):
158 till 164 cm
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Beskrivning
- Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
- Steriliserad av gammastrålning
- Anti-Static fastigheter
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
- Dragkedja fram med klaffskydd
- Tumöglor på handleden
- Elastisk rygg, muddar och anklar
- ASTM D6978 05 Testad
- HELMKE Trumma Testad
- Lågpartikelformigt
- Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
- Finns i storlekar från S till 4XL
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2 |
| Modell | S-BDCHT |
| Storlek (metrisk) bröst | 124 till 132 cm |
| Visa mer |