Läs mer
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterila renrumshandskar av nitril
Beskrivning
Nitril-, accelerator- och puderfria renrumshandskar ger skydd mot kemikalier och cellgifter. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
- 30,08 cm (30 cm) längd och handspecifik
- Strukturerad för bättre användning i kontrollerade miljöer
- Pulver/latexfri; Hypoallergen
- Steril gammabestrålad nitrilhandske
- En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
- Bearbetas för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
- Dubbel-donnable
- AQL 1.5
- Sterilitetssäkringsnivå: 10 -6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978-05 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Klart |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 5,1 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.13 mm |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Visa mer |