Läs mer
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterila renrumshandskar av nitril
BIOPHARMA
Produktkod. 15288138
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15288138
Brand: Ansell BENS6.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitril-, accelerator- och puderfria renrumshandskar ger skydd mot kemikalier och cellgifter. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
  • 30,08 cm (30 cm) längd och handspecifik
  • Strukturerad för bättre användning i kontrollerade miljöer
  • Pulver/latexfri; Hypoallergen
  • Steril gammabestrålad nitrilhandske
  • En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
  • Bearbetas för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
  • Dubbel-donnable
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssäkringsnivå: 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Klart
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 5,1 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 5,1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BENS65
Serie BioClean™ Emerald BENS
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm