Läs mer
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterila renrumshandskar av nitril
BIOPHARMA
Produktkod. 15298138
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15298138 7 200 par
15278138 6 200 par
15288138 6.5 200 par
15208148 7.5 200 par
15218148 8 200 par
15228148 8.5 200 par
15238148 9 200 par
15248148 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15298138 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BENS7.0
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Nitril-, accelerator- och puderfria renrumshandskar ger skydd mot kemikalier och cellgifter. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
  • 30,08 cm (30 cm) längd och handspecifik
  • Strukturerad för bättre användning i kontrollerade miljöer
  • Pulver/latexfri; Hypoallergen
  • Steril gammabestrålad nitrilhandske
  • En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
  • Bearbetas för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
  • Dubbel-donnable
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssäkringsnivå: 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Klart
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 5,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BENS70
Serie BioClean™ Emerald BENS
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm