Läs mer
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterila renrumshandskar av nitril
Description
- 30,08 cm (30 cm) handspecifik
- Steril gammabestrålad nitril
- Nitril är resistent mot ett brett spektrum av kemikalier
- Hypoallergen
- Antistatiska egenskaper
- 1,5 frihet från nålhål
- Pulverfri, latexfri, pärlmanschett, utan accelerator
- Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
- Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Livsmedel |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Specifik |
| Show More |