Läs mer
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterila renrumshandskar av nitril
BIOPHARMA
Produktkod. 12795835
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12795835 8 200 par
12745835 6 200 par
12765835 6.5 200 par
12775835 7 200 par
12785835 7.5 200 par
12705845 8.5 200 par
12715845 9 200 par
15268148 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12795835 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BEXS80
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Latexfria nitrilhandskar är handspecifika och resistenta mot en rad kemikalier. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
  • 30,08 cm (30 cm) handspecifik
  • Steril gammabestrålad nitril
  • Nitril är resistent mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Hypoallergen
  • Antistatiska egenskaper
  • 1,5 frihet från nålhål
  • Pulverfri, latexfri, pärlmanschett, utan accelerator
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Livsmedel
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Vitt
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,6 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BEXS80
Serie BioClean™ BEXS
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm