Läs mer
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterila renrumshandskar av nitril
BIOPHARMA
Produktkod. p-4246970
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 12745835
Brand: Ansell BEXS60
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Latexfria nitrilhandskar är handspecifika och resistenta mot en rad kemikalier. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
  • 30,08 cm (30 cm) handspecifik
  • Steril gammabestrålad nitril
  • Nitril är resistent mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Hypoallergen
  • Antistatiska egenskaper
  • 1,5 frihet från nålhål
  • Pulverfri, latexfri, pärlmanschett, utan accelerator
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4& EU GMP Driftsförhållanden av grad A
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Livsmedel
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Vitt
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 6,6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Specifik
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 4,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BEXS60
Serie BioClean™ BEXS
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm