Läs mer
Ansell BioClean™ Extra BLAS sterila latex renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12735825
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
200 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12735825 Liten 200 par
12745825 Intermediär 200 par
12755825 Betydande 200 par
12765825 X-large 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 12735825 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BLASS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Pulverfria, sterila handskar är flexibla och extra långa för att ge armbågslängdskydd. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
  • Låga nivåer av latexproteiner
  • Förlängd längd 16 tum. (40 cm)
  • Ambidextrous manschett med pärlor
  • Pulverfri
  • Gamma bestrålat
  • Helt strukturerad för förbättrat grepp
  • Flexibel och bekväm
  • Enkel dubbel-påtagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3578
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Naturlig
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Hand Ambidexter
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BLAS-S
Serie BioClean™ Extra BLAS
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm