Läs mer
Ansell BioClean™ Extra BLAS sterila latex renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12755825
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
200 par
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 12755825
Brand: Ansell BLASL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Pulverfria, sterila handskar är flexibla och extra långa för att ge armbågslängdskydd. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
  • Låga nivåer av latexproteiner
  • Förlängd längd 16 tum. (40 cm)
  • Ambidextrous manschett med pärlor
  • Pulverfri
  • Gamma bestrålat
  • Helt strukturerad för förbättrat grepp
  • Flexibel och bekväm
  • Enkel dubbel-påtagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3578
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Naturlig
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 8,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Hand Ambidexter
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 6,6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BLAS-L
Serie BioClean™ Extra BLAS
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm