Läs mer
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polykloropren renrumshandskar
Produktkod. 15208158
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15208158 Betydande Paket med 1000
15278148 X-Small Paket med 1000
15288148 Liten Paket med 1000
15298148 Intermediär Paket med 1000
15218158 X-large Paket med 1000
15228158 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15208158 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BFAPL
Icke-sterila polykloroprenhandskar har hög taktilitet och komfort. Ultrarena handskar är antistatiska, går att ta på och passar för klass 10/ ISO 4 renrum.
  • 11,5 tum. (29 cm), Ambidextrous
  • Icke-steril, renrumskompatibel
  • Finger-texturerad för säkert grepp
  • Pulverfri, latexfri, pärlmanschett
  • ESD-egenskaper
  • En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
  • 1,5 frihet från nålhål
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4
  • I enlighet med ISO 2859
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 och 89/686/EEG artikel 11b certifieringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Färg Klart
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001: 2008 och 89/686/EEG
Modell BFAP-L
Serie BioClean™ Fusion
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm