Läs mer
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polykloropren renrumshandskar
Beskrivning
- 11,5 tum. (29 cm), Ambidextrous
- Icke-steril, renrumskompatibel
- Finger-texturerad för säkert grepp
- Pulverfri, latexfri, pärlmanschett
- ESD-egenskaper
- En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
- 1,5 frihet från nålhål
- Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4
- I enlighet med ISO 2859
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 och 89/686/EEG artikel 11b certifieringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137-1:2006 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Visa mer |