Läs mer
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polykloropren renrumshandskar
Produktkod. p-4246964
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15278148
Brand: Ansell BFAPXS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila polykloroprenhandskar har hög taktilitet och komfort. Ultrarena handskar är antistatiska, går att ta på och passar för klass 10/ ISO 4 renrum.
  • 11,5 tum. (29 cm), Ambidextrous
  • Icke-steril, renrumskompatibel
  • Finger-texturerad för säkert grepp
  • Pulverfri, latexfri, pärlmanschett
  • ESD-egenskaper
  • En del av BioClean-C Kemoterapiutbud
  • 1,5 frihet från nålhål
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4
  • I enlighet med ISO 2859
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 och 89/686/EEG artikel 11b certifieringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Färg Klart
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palmtjocklek (engelska) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001: 2008 och 89/686/EEG
Modell BFAP-XS
Serie BioClean™ Fusion
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm