Läs mer
Ansell BioClean™ Fusion S-BFAP sterila polykloropren renrumshandskar
Produktkod. 15298298
Storlek:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15298298
Brand: Ansell SBFAP6065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrarena, taktila sterila renrumshandskar av polykloropren med kemikalieskydd. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrum.
  • Strukturerad yta
  • Längd: 30,5 cm (12 tum)
  • Antistatiska egenskaper
  • Utmärkt kemiskt skydd och exceptionell taktilitet
  • Latexfri för att eliminera typ 1 latexallergier
  • Pulverfri manschett med pärlor
  • Färg: Grön
  • ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
  • Dubbel-donnable
  • Polykloropren
  • Ambidexter
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP 797, ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Klart
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palmtjocklek (engelska) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6, 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015 och (EU)2016/425
Modell S-BFAP-6065
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Draghållfasthet 9 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm