Läs mer
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Produktkod. 10160965
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
100 par
25 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10160965
Brand: Ansell BLLS85
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Kontakt med livsmedel, kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Färg Naturlig
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 7,8 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Specifik
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BLLS-85
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm