Läs mer
Ansell BioClean™ Microflow ansiktsslöjor
Fästtyp:
Pannband
Snaps
Förpackningsmängd:
100 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken)
50 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (500 stycken)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Slöja: Thermabond non-woven material med låg luddighet
- Bindning: Vit hydroentangled polyester
- Nosstycke: Helsluten, flexibel, formbar aluminiumbelagd med plast
- Pannband: Rörformad polyester
- L xB: 375 mm (15 tum)x 330 mm (13 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Pannband |
| Material | Polyeten |
| Storlek | Standard |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Slöja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 2859 |
| Renrumsklass | Klass 10 000 (ISO 7) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |