Läs mer
Ansell BioClean™ MTA210-1 Steril Tie-on ansiktsmask
BIOPHARMA
Produktkod. 12775925
Change view
Stil:
Plisserad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
12775925 Plisserad Paket med 500
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 12775925 Leverantör Ansell Leverantörsnummer MTA2101
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
EJ TILLÄMPLIGT
Steril, bindbart ansiktsmask med avancerad filtreringseffektivitet ger komfort och andningsförmåga.
  • Kontamineringskontroll: Hög bakteriell filtreringseffektivitet (BFE)
  • Material kompatibla med renrum: Färre föroreningsrisker
  • Ultraljudsförseglade kanter: Bindband med stark, pålitlig bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Slipsar
Material Polypropen
Storlek Standard
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad
Certifikat och efterlevnad ISO 2859
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Konstruktion Ultraljudstätning
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet 97 % (PFE), 96,5 % (BFE), 97,9 % (VFE)
För användning med (applikation) Produktion och tillverkning, kontrollerad och kritisk, miljö, laboratorium och forskning
Latexfri Ja
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21 cm
Modell MTA210-1
Förpackningsmängd Ett stycke per förseglad inre PE-påse; 50 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (500 stycken)
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Motstånd Hög partikel- och bakteriefiltereffektivitet
Serie BIOCLEAN™ MTA210-1
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT