Läs mer
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tum. Sterila nitril renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12785845
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12785845 8.5 200 par
12735845 6 200 par
12745845 6.5 200 par
12755845 7 200 par
12765845 7.5 200 par
12775845 8 -
12795845 9 200 par
12705855 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12785845 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BNPS85
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Armbågslånga nitrilhandskar ger motstånd mot en rad kemikalier och är handspecifika för att möjliggöra långvarig användning. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden
  • Extra långa renrumshandskar i nitril
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Strukturerad yta, puderfri, manschett med pärlor
  • Handspecifik och anatomiskt formad
  • Förlängd urlakning i rent avjoniserat vatten säkerställer låga nivåer av klorider och extraherbara metaller
  • AQL: 0,65 för hål (1000 ml vattentest)
  • Kompatibel för användning i ISO Klass 4
  • USP 797 Överensstämmer
  • USP 800-kompatibel
  • ASTM D6978 05 Testad
  • Dubbla Donnable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 7,8 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 6,6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BNPS85
Serie BioClean™ N-Plus BNPS
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm