Läs mer
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tum. Sterila nitril renrumshandskar
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Unit Size:
200 par
Description
Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden
- Extra långa renrumshandskar i nitril
- Steriliserad av gammastrålning
- Strukturerad yta, puderfri, manschett med pärlor
- Handspecifik och anatomiskt formad
- Förlängd urlakning i rent avjoniserat vatten säkerställer låga nivåer av klorider och extraherbara metaller
- AQL: 0,65 för hål (1000 ml vattentest)
- Kompatibel för användning i ISO Klass 4
- USP 797 Överensstämmer
- USP 800-kompatibel
- ASTM D6978 05 Testad
- Dubbla Donnable
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978-05 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Hand | Specifik |
| Show More |