Läs mer
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS sterila polykloropren renrumshandskar
Produktkod. 12765925
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12765925 9 200 par
12705925 6 200 par
12715925 6.5 200 par
12725925 7 200 par
12735925 7.5 200 par
12745925 8 200 par
12755925 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12765925 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BPZS90
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulverfria, sterila polykloroprenhandskar ger kemikaliebeständighet och lågt partikelantal. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 renrumsmiljöer.
  • Pulverfri, latexfri
  • Testade till ASTM D6978 standard
  • ESD-egenskaper
  • Pärlmanschett för styrka
  • Kemikaliebeständiga
  • Icke-partikelformig EasyTear förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Kontakt med livsmedel, kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Färg Naturlig
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.18 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BPZS90
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Draghållfasthet 9 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm