Läs mer
Ansell BioClean™ Suprene BSNS sterila renrumshandskar i neopren
Produktkod. 15248228
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15248228
Brand: Ansell BSNS60
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumshandskar av neopren är resistenta mot en rad kemikalier, designade för dubbel påtagning, har antistatiska egenskaper och har en handspecifik form för en bekväm och ergonomisk passform. Rekommenderas för klass 10 / ISO 4 Renrumsmiljöer.
  • ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
  • Dubbelklädd med bättre grepp
  • Automatiskt format för bärarkomfort
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Latexfri
  • Manschett med pärlor
  • Total längd: 300 mm (12 tum)
  • ASTM D6978 05 Testad
  • Dubbla påtagbar
Lagring: Förvara på en torr, sval plats (< 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006, ASTM D978-05
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 7,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.18 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Neopren
Palmtjocklek (engelska) 6,3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.18 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2008
Modell BSNS-60
Serie BioClean™ Suprene BSNS
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm