Läs mer
Ansell BioClean™ Suprene BSNS sterila renrumshandskar i neopren
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
- ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
- Dubbelklädd med bättre grepp
- Automatiskt format för bärarkomfort
- Steriliserad med gammabestrålning
- Latexfri
- Manschett med pärlor
- Total längd: 300 mm (12 tum)
- ASTM D6978 05 Testad
- Dubbla påtagbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006, ASTM D978-05 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Visa mer |