Läs mer
Ansell BioClean™ Vector BVA-E vinylhandskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 30,08 cm (30 cm) Ambidextrous
- Icke-steril vinyl (PVC)
- Pulverfri, latexfri
- Pärlmanschett ger lättare påtagning och stabilitet på armen
- ESD-egenskaper
- Eliminerar typ 1 latexallergier
- Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 5 driftförhållanden
- Uppfyller kraven i European Glove Standard EN420:2003 och European Medical Gloves Standard (EN455 Parts 1, 2)& 3)
- I enlighet med ISO 2859
- Tillverkad i en anläggning som håller ISO 9001:2008& 89/686/EEC certifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, kategori I |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Fingertjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Vinyl |
| Visa mer |