Läs mer
Ansell BioClean™ Vector BVA-E vinylhandskar
Produktkod. p-4246982
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15228248
Brand: Ansell BVAES
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila vinylhandskar ger ESD-egenskaper och taktilitet för precisionsarbete. Lämplig för klass 100/ISO 5 kritiska miljöer.
  • 30,08 cm (30 cm) Ambidextrous
  • Icke-steril vinyl (PVC)
  • Pulverfri, latexfri
  • Pärlmanschett ger lättare påtagning och stabilitet på armen
  • ESD-egenskaper
  • Eliminerar typ 1 latexallergier
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 5 driftförhållanden
  • Uppfyller kraven i European Glove Standard EN420:2003 och European Medical Gloves Standard (EN455 Parts 1, 2)& 3)
  • I enlighet med ISO 2859
  • Tillverkad i en anläggning som håller ISO 9001:2008& 89/686/EEC certifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, kategori I
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Färg Klart
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 3,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Vinyl
Palmtjocklek (engelska) 3,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BVA-ES
Serie BioClean™ Vektor BVA-E
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm