Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nitroblått tetrazoliumklorid, 90 %
Produktkod. 10508132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10508132 1 g Glasflaska 1g
10289450 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10508132 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415920010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Molekylvikt (g/mol) 817.65
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Smältpunkt 189°C
Analysprocentintervall 88% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 817.65
Procent renhet 90%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazolium, 3,3-(3,3-dimethoxy[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-, dichlori
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.