Läs mer
Nitroblå tetrazoliumklorid, 98+%
Produktkod. 15453029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453029 1 g 1g
15463029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60230.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.33 SEK
    1118.65 SEK / 1g
    Save 127.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Intensivt blått färgämne som används vid histokemiska bestämningar | CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817,644 g/mol
Intensivt blått färgämne som används vid histokemibestämningar. Nitroblått tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som kompetitivt hämmar kväveoxidsyntas. Vidare används det inom immunologi för detektion av alkaliskt fosfatas. Utöver detta fungerar det som en oxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Intensivt blått färgämne som används vid histokemibestämningar. Nitroblått tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som kompetitivt hämmar kväveoxidsyntas. Vidare används det inom immunologi för detektion av alkaliskt fosfatas. Utöver detta fungerar det som en oxidant.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Molekylvikt (g/mol) 817.644
MDL-nummer MFCD00012159
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium chloride
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 4115923
Färg Gult
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och metanol.
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 817.65
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitro Blue Tetrazolium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.