Läs mer
Nitroblått tetrazoliumklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463029
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15463029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60230.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Intensiv blå färg som används vid histokemibestämningar
Intensivt blått färgämne som används vid histokemibestämningar. Nitroblått tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som kompetitivt hämmar kväveoxidsyntas. Vidare används det inom immunologi för detektion av alkaliskt fosfatas. Utöver detta fungerar det som en oxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Intensivt blått färgämne som används vid histokemibestämningar. Nitroblått tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som kompetitivt hämmar kväveoxidsyntas. Vidare används det inom immunologi för detektion av alkaliskt fosfatas. Utöver detta fungerar det som en oxidant.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Molekylvikt (g/mol) 817.644
MDL-nummer MFCD00012159
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium chloride
Smältpunkt ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and methanol.
Formel vikt 817.65
Procent renhet 99%
Känslighet Light sensitive
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitro Blue Tetrazolium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.