Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nitroblått tetrazoliumkloridmonohydrat, 90 %
Produktkod. 10434585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10434585 5 g 5g
10295220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10434585 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 128590050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817,644 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
CAS 298-83-9, 67-56-1, 7732-18-5
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 90%
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
MDL-nummer MFCD00150013
Synonym Nitro BT, Nitro blue tetrazolium
Färg Gult
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Pulver
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
Molekylvikt (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formel vikt 867.69
Procent renhet ≥88%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.