Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nitro Blue Tetrazolium chloride, tech. 90 %
Produktkod. 11470248
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470248 0.5 g 0.5g
1 options
Produktkod. 11470248 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23792.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.644 g/mol
Nitroblått tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som kompetitivt hämmar kväveoxidsyntas. Vidare används det inom immunologi för detektion av alkaliskt fosfatas. Utöver detta fungerar det som en oxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nitro Blue Tetrazoliumklorid används för att bekräfta diagnosen kronisk granulomatös sjukdom. Det är en mikroskopisk fläck som används för att detektera dehydrogenaser och alkaliskt fosfatas. Det fungerar som ett NADPH-diaforassubstrat som
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium chloride
CAS 298-83-9
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
MDL-nummer MFCD00150013
Kvantitet 0.5 g
Beilstein 4115923
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och metanol.
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
Molekylvikt (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formel vikt 817.65
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.