Läs mer
Nitro Blue Tetrazolium, Fisher BioReagents
Produktkod. 10679933
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679933 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10679933 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases
Nitro BT is used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitro Blue Tetrazolium
Smältpunkt 189°C
CAS 298-83-9
Extinktionskoefficient 650g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Synonym NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride
Molekylvikt (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Lambda Max 258 to 262nm
Formel vikt 817.65
Förpackning Amber Glass
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitro blue tetrazolium
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.