Specifikationer
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrochromic Reagent. |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1060100 |
| Element | Nitrochromic |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
| Kvantitet | 200 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitro-Molibdovanadic Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1060100 (RP 140)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .